Przejdź do zawartości
S3136
[pGlu6]-Substance P Fragment 6-11
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
pGlu-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H49N7O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
723.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C3CCC(=O)N3)C(N)=O
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Biochem/physiol Actions
Substance P agonist; increased blood pressure when injected into cerebral ventricles of rat.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)