Merck
S7936
SB 205384
solid
Synonim(y):
4-Amino-7-hydroxy-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid but-2-ynyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC#CCOC(=O)c1c(C)nc2sc3CC(O)CCc3c2c1N
InChI
1S/C17H18N2O3S/c1-3-4-7-22-17(21)13-9(2)19-16-14(15(13)18)11-6-5-10(20)8-12(11)23-16/h10,20H,5-8H2,1-2H3,(H2,18,19)
InChI key
JDTZAGLGBRRCJT-UHFFFAOYSA-N
Application
SB 205384 was used to study GABA-gated currents in rat locus coeruleus neurons.6
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor modulator selective for the α3β2γ2 subunit combination.
SB 205384 is a selective and positive allosteric modulator of non-benzodiazepine site of the GABAA receptor.3 It affects the extrasynaptic GABAA receptors in rat cortical neurons4 and enhances the GABAergic transmission onto pro-opiomelanocortin neurons in mice.5
Legal Information
Manufactured and sold under license from GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)