Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
SARS coronavirus
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
SARS coronavirus ... E(43740570)
General description
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka kolca (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. Białko otoczki jest małym polipeptydem, który zawiera co najmniej jedną α-helikalną domenę transbłonową. Wiąże się z kilkoma aspektami cyklu życiowego wirusa, takimi jak montaż, pączkowanie, tworzenie otoczki i patogeneza. Białko E ma aktywność permeabilizującą błonę, co stanowi możliwe uzasadnienie hamowania in vitro aktywności kanału jonowego niektórych syntetycznych białek E wirusa koronowego, a także replikacji wirusa.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 14 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego białka otoczki SARS-CoV-2 (COVID-19). Immunogen znajduje się w obrębie ostatnich 50 aminokwasów białka otoczki SARS-CoV-2 (COVID-19).
Application
Przeciwciało zweryfikowane: Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope może wykryć 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml w teście ELISA. Może wykrywać rekombinowane białko otoczki SARS-CoV-2 w testach ELISA i WB. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Physical form
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?