Przejdź do
SAE0099
Gotowy roztwór S-(5′-adenozylo)-L-homocysteiny
≥98% (HPLC), 1 mg/ml in 0.02 M HCl
Synonim(y):
5′-Deoksy-S-adenozylo-L-homocysteina, AdoHcy, S-(5′-deoksyadenozyno-5′)-L-homocysteina, SAH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98% (HPLC)
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
concentration
1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
S-(5′-adenozylo)-L-homocysteina (SAH) jest związkiem, który występuje biologicznie jako produkt uboczny reakcji katalizowanych przez metylotransferazy zależne od S-adenozylo-L-metioniny. Enzymy te wykorzystują S-adenozylo-L-metioninę(SAM) jako materiał macierzysty dla komórkowych procesów transferu metylu, takich jak metylacja DNA. Z kolei SAH jest rozszczepiany przez hydrolazę SAH w celu wytworzenia homocysteiny i adenozyny. Szlak homocysteiny i pomiar SAM i SAH3 w osoczu były badane w odniesieniu do takich tematów, jak rak, niedobory żywieniowe i choroba Alzheimera. SAH został wykorzystany do opracowania różnych testów aktywności metylotransferaz, takich jak:
  • Wielodołkowy test płytkowy dla aktywności metylotransferazy białkowej SET7/9
  • Test polaryzacji fluorescencyjnej (FP)
  • Test HPLC połączony z detekcją fluorometryczną
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9384PHR34431012112
description
≥98% (HPLC), 1 mg/ml in 0.02 M HCl
description
crystalline
description
certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)