Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H43N6O9S1
Masa cząsteczkowa:
687.78
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?