Merck
SCP0136
Endothelin β Receptor Antagonist IRL 1038
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H92N14O15S2
Masa cząsteczkowa:
1409.67
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥67%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
IRL-1038 is used as a specific endothelin-B receptor (ET(B)-R) antagonist/blocker.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)