Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?