Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115401
eCl@ss:
3213'0211
SMCxPRO™ Urządzenie do testów immunologicznych
System SMCxPRO™ jest urządzeniem drugiej generacji obsługującym testy w technologii SMC™. Technologia SMCxPRO™ zbiera sygnał z fluorochromów analitu swobodnie pływających w zawiesinie za pomocą obracającego się lasera, optyki kamery CCD, a poszczególne fotony są zliczane przez fotodiodę Avalanche (APD).
- Wysoka czułość (femtogram/mL) kwantyfikacji
- Minimalna ilość miejsca na ławce: 14" W x 16" H x 17.5" D
- Przystępna cena
- Zestawy oparte na koralikach
Zestawy do testów immunologicznych SMC
Zestawy SMC™ Immunoassay Kits wykorzystujące technologię Single Molecule Counting (SMC™) umożliwiają osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu czułości w formacie testu immunologicznego.
- Zestawy SMC™ zawierają wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testów w systemie SMCxPRO™ Immunoassay System.
- Konfiguracja z zastrzeżonym paramagnetycznym wychwytem mikrocząstek w fazie stałej do ultraczułej kwantyfikacji biomarkerów.
- Dostępny jest również standardowy format płytki immunologicznej.
SMCxPRO i SMC są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?