Przejdź do
SML0506
LY-411575
≥97% (HPLC), γ-secretase inhibitor , powder
Synonim(y):
LSN-411575, LY 411575, N2-[(2S)-2-(3,5-Difluorophenyl)-2-hydroxyethanoyl]-N1-[(7S)-5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl]-L-alaninamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23F2N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LY-411575, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)c1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H23F2N3O4/c1-14(29-25(34)23(32)15-11-16(27)13-17(28)12-15)24(33)30-22-20-9-4-3-7-18(20)19-8-5-6-10-21(19)31(2)26(22)35/h3-14,22-23,32H,1-2H3,(H,29,34)(H,30,33)/t14-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ULSSJYNJIZWPSB-CVRXJBIPSA-N
Application
LY-411575 has been used as a potent γ-secretase inhibitor and Notch inhibitor.
Biochem/physiol Actions
LY-411575 is potent, cell permeable and selective γ-secretase inhibitor that reduces Aβ/42 after acute or chronic treatment, and blocks Notch activation. Studies (Cancer Cell) have shown that treatment with LSN-411575 arrests KrasG12V-driven NSCLCs in association with inhibition of HES1 expression and ERK phosphorylation.
LY-411575 is potent, cell permeable and selective γ-secretase inhibitor that reduces Aβ40/42 after acute or chronic treatment, and blocks Notch activation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0649SML3599
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
oil
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)