Przejdź do
SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
InChI key
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
SC-514 has been used to study its effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced phosphorylation of NF-κB (nuclear factor-κB) p65 and p38 MAPK (mitogen-activated protein kinase).
Biochem/physiol Actions
SC-514 is a cell-permeable, potent and selective ATP competitive inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase-2 (IKK-2) that specifically blocks NF-?B-dependent gene expression. SC-514 exhibits anti-inflammatory properties.
SC-514 is a cell-permeable, potent and selective ATP competitive inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase-2 (IKK-2).
SC-514 is an amino-acetamide compound. It is selective for IKKβ with an IC50 value of 3−12 μM. SC-514 also inhibits cytokines such as interleukin-6 (IL-6) and IL-8, mediated by IKKβ. IKKβ is responsible for osteoclast survival, hence its inhibition affects osteogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401479401485SBP3500414
description
≥97% (HPLC)
description
The IKK-2 Inhibitor, SC-514, also referenced under CAS 354812-17-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
description
InSolution, ≥95%
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
pale yellow
color
clearpale yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)