Przejdź do
SML0857
HQL 79
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Benzhydryloxy-1-[3-(1H-tetrazol-5-yl)-propyl]-piperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
346,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.48
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
346,80 zł
Cena katalogowa408,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[nH]1nnnc1CCCN2CCC(CC2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27N5O/c1-3-8-18(9-4-1)22(19-10-5-2-6-11-19)28-20-13-16-27(17-14-20)15-7-12-21-23-25-26-24-21/h1-6,8-11,20,22H,7,12-17H2,(H,23,24,25,26)
InChI key
TZQGXAHOROZEKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HQL-79 is a selective inhibtor of hematopoietic prostaglandin D (PGD) synthase, one of two synthases involved in the production of Prostaglandin D2 (PGD2) from arachidonic acid. PGD2 is a lipid signaling molecule, which activates two receptors, DP1 involved in centrally mediated processes such as sleep and pain and DP2 involved and inflammation. The two PGD synthases involved in its synthesis are lipocalin-type (L-PGDS) and hematopoietic (H-PDGS), which acts to form PGD2 in mast cells, Th2 cells, microglia, and other inflammatory cells/tissues. HQL-79 selectively inhibited the activity of recombinant H-PGDS with an IC50 of 6 μM and had almost no effect on COX-1, COX-2, m-PGES, or L-PGDS up to 300 μM. HQL-79 has anti-inflammatory activity in vitro and in vivo.
HQL-79 is a selective inhibtor of hematopoietic prostaglandin D (PGD) synthase.
HQL 79 is an orally active anti-allergic agent that acts as an antagonist for histamine H1 receptors (H1R), eliciting anti-asthmatic effects. It interacts with prostaglandin (PG) D synthase (H-PGDS) in the catalytic region. It may be potential lead due to its H-PGDS inhibition to treat allergies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA024035ABN253HPA004938
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)