Przejdź do
SML1352
CINK4
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
trans-4-[[6-(Ethylamino)-2-[[1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]-cyclohexanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
1266,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1266,50 zł
Cena katalogowa1490,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC[C@@H](NC2=CC(NCC)=NC(NC3=CC=C(N(CC4=CC=CC=C4)C=C5)C5=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C27H32N6O/c1-2-28-25-17-26(29-21-8-11-23(34)12-9-21)32-27(31-25)30-22-10-13-24-20(16-22)14-15-33(24)18-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,10,13-17,21,23,34H,2,8-9,11-12,18H2,1H3,(H3,28,29,30,31,32)/t21-,23-
InChI key
YVXCDLCJCIDFHE-AFARHQOCSA-N
Biochem/physiol Actions
CINK4 is a specific inhbitor of CDK4/cyclin D1 complexes (IC50 = 1.5 mM). CINK4 has greater than 50 fold selectivity over CDK1 or CDK2. CINK4 dose-dependently inhibits phosphorylation of retinoblastoma (Rb) and induces G0-G1 cell cycle arrest and apoptosis in cancer cell lines.
CINK4 is a specific inhbitor of CDK4/cyclin D1 complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA007286793663900695
description
≥95% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable
description
for inkjet printing, photonically annealable
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)