Przejdź do
SML1952
GAT228
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(1R)-2-nitro-1-phenylethyl]-2-phenyl-1H-Indole, R-(+)-3-(2-Nitro-1-phenylethyl)-2-phenyl-1H-indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 80 to 94°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[N+]([O-])C[C@H](C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C22H18N2O2/c25-24(26)15-19(16-9-3-1-4-10-16)21-18-13-7-8-14-20(18)23-22(21)17-11-5-2-6-12-17/h1-14,19,23H,15H2/t19-/m1/s1
InChI key
OHZDCJJHWPHZJD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
GAT228 is the R-(+)-enantiomer of GAT211, a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling that was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT228 was found to be an unbiased CB1 allosteric agonist, while the S-(-)-enantiomer, GAT229,was found to be a potent, Gαi/o-biased CB1 PAM without intrinsic activity. In radioligand binding assays, both GAT228 and GAT229 behaved as PAMs of orthosteric ligand binding. Allosteric CB1R activation by GAT211 and its enantiomers could be a better therapeutic strategy for enhancing endogenous cannabinergic activity than targeting endocannabinoid-degrading enzymes with small-molecule inhibitors, with a lower likelihood of tolerance and dependence.
Unbiased cannabinoid CB1 allosteric agonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1951SML4219HPA028834
GAT2711 ≥98% (HPLC)
SML4219
GAT2711
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)