Przejdź do
SML2120
Nifekalant hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-[[2-[(2-hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N5O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.91
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(NCCN(CCO)CCCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=CC(N(C)C1=O)=O.Cl
InChI
1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
InChI key
YPVGGQKNWAKOPX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nifekalant is a pure potassium channel blocker and class III antiarrhythmic. It has been used to treat arrhythmias and ventricular tachycardia.
Potassium channel blocker, Antiarrhythmic agent, class III
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)