Merck
SML2126
NS1209
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(RS)-NS 1209, 2-[[[5-[4-[(Dimethylamino)sulfonyl]phenyl]-1,2,6,7,8,9-hexahydro-8-methyl-2-oxo-3H-pyrrolo[3,2-h]isoquinolin-3-ylidene]amino]oxy]-4-hydroxybutanoic acid, NS 1209, SPD 502, SPD502
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.57
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(C(C2=CC=C(S(=O)(N(C)C)=O)C=C2)=CC(C3=NOC(CCO)C(O)=O)=C4NC3=O)=C4C1
InChI
1S/C24H28N4O7S/c1-27(2)36(33,34)15-6-4-14(5-7-15)17-12-18-21(19-13-28(3)10-8-16(17)19)25-23(30)22(18)26-35-20(9-11-29)24(31)32/h4-7,12,20,29H,8-11,13H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,30)
InChI key
CFJRSKULEDUDKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NS1209 (SPD 502) is a potent, selective, water-soluble and in vivo long-lasting AMPA antagonist. NS1209 exhibits neuroprotective activity in animal models of stroke, neuropathic pain and epilepsy.
water-soluble and in vivo long-lasting AMPA antagonist with neuroprotective activity
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)