Merck
SML2180
KEA1-97
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4,6-Dichloro-N-(4′-fluoro-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9Cl2FN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C2=CC=C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C15H9Cl2FN4/c16-13-20-14(17)22-15(21-13)19-12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(18)6-2-9/h1-8H,(H,19,20,21,22)
InChI key
DUROVTLUQOYUPH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KEA1-97 is a Thioredoxin-Caspase 3 interaction disruptor. It was found to target lysine 72 of thioredoxin, inhibiting its interactions with caspase 3 and inducing apoptosis without affecting other thioredoxin activity. KEA1-97 induced apoptosis in breast cancer cells and treatment of immune-deficient SCID mice at 5 mg/kg ip impaired breast tumor xenograft growth.
Thioredoxin-Caspase 3 interaction disruptor; apotosis inducer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)