Przejdź do
SML2238
NAV-2729
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-Chlorophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-2-(phenylmethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one, NAV 2729, NAV2729
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1632,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H17ClN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)NC3=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(CC5=CC=CC=C5)=NN31
InChI
1S/C25H17ClN4O3/c26-19-10-6-18(7-11-19)24-22(14-16-4-2-1-3-5-16)28-29-23(31)15-21(27-25(24)29)17-8-12-20(13-9-17)30(32)33/h1-13,15,27H,14H2
InChI key
GUUWHOSUKOCRHG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor against ArfGEF ARNO- and BRAG2/GEP100-dependent ARF1/6 activity. Inhibits melanoma growth in vitro and in vivo.
Originally characterized as a non-nucleotide-competitive and reversible ARF6-selective inhibitor (IC50 = 1.4 μM without GEF and 2.4 μM with 100 nM ARNO or BRAG2/GEP100) that targets ARF6 GEF-binding region, NAV-2729 prevents GEF-dependent ARF1 & ARF6 activity (% inhibition of BRAG2Sec7PH-stimulated GTPase activity/[NAV-2729] = 50% Δ17Arf1/10 μM and 15% Δ13Arf6/25 μM) with higher potency against BRAG2- than ARNO-dependent ARF1 activity (64% vs. 20% Δ17Arf1 inhibition at 25 μM in the presence of respective GEF sec7 domain). NAV-2729 treatment effectively inhibits G-alpha-q downstream signaling pathways and anchorage-independent colony growth of Mel92.1 & Mel202 melanoma cells in vitro (10 μM) as well as uveal melanoma tumor establishment in Mel202 xenograft mice in vivo (30 mg/kg/day i.p.).
NAV-2729 (IC50 of 1.5 μM) has a therapeutic benefit in reducing the adverse effect of diabetic retinopathy in animal models.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2606EHU048791
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting human GCLC
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)