Przejdź do
SML2273
KUNB31
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4-Hydroxy-7-isopropylbenzo[d]isoxazol-5-yl)(isoindolin-2-yl)methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(Cc4c(cccc4)C3)C(=O)c1c(c2c([o]nc2)c(c1)C(C)C)O
InChI key
MFZKTINXWPQHBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Isoform-selective inhibitor of Hsp90β
KUNB31 is an isoform-selective inhibitor of Hsp90β with an IC50 value of 180 nM and > 50-fold selectivity over closely related isoforms Hsp90α and GRP94.Hsp90 inhibitors currently in clinical trials are all pan-inhibitors with multiple side effects including induction of the pro-survival heat shock response. KUNB31 was shown to induce the degradation of Hsp90β-dependent client proteins, but not those of Hsp90α and GRP94, and did not induce production of Hsp90. It showed anti-proliferative activity against NCI H23 (non-small cell lung cancer), UC3 (bladder cancer), and HT-29 (colon adenocarcinoma) cells with low micromolar IC50 values, while requiring more than 100 μM against non-cancerous human embryonic kidney HEK-293 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
385898SRP5256
description
≥98% (HPLC)
description
Hsp90, Human, is a ~90 kDa heat shock protein that is constitutively expressed and resides in the cytoplasm. It exists as a dimer and binds to several other cellular proteins.
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)