Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1c2c(c(ccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C4CC4)Cc3ccccc3)ccc1
InChI key
JSNVUWHDPLJARW-QHCPKHFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Control probe for USP30 inhibitor MF-094
MF-095 is a control probe for MF-094, which is a potent inhibitor of ubiquitin specific protease 30 (USP30)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Usp30 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?