Przejdź do
SML2539
NAB-14
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Carbamic acid, N,N-diethyl-, 4-[(1H-indol-7-ylamino)carbonyl]phenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(OC(C=C1)=CC=C1C(NC2=C3C(C=CN3)=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O3/c1-3-23(4-2)20(25)26-16-10-8-15(9-11-16)19(24)22-17-7-5-6-14-12-13-21-18(14)17/h5-13,21H,3-4H2,1-2H3,(H,22,24)
InChI key
WCGIKJOMEYPSIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NAB-14 is a negative allosteric modulator (NAM) selective for GluN2C/2D-containing NMDA glutamate receptors. NAB-14 was >800-fold selective for recombinant GluN2C/GluN2D over GluN2A/GluN2B in Xenopus oocytes and exhibited an IC50 value of 580 nM at recombinant GluN1/GluN2D receptors.
Negative allosteric modulator selective for GluN2C/2D-containing NMDA receptors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2413454586182750
ASB-14 A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Millipore
182750
ASB-14
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
The NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105 controls the biological activity of NMDAR2C/2D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
description
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, pale yellow
solubility
water: 50 mg/mL
color
white to gray
color
white to light brown
color
yellow-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)