Przejdź do
SML2572
AZM475271
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
418,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27ClN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
418,20 zł
Cena katalogowa492,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC4CCN(CC4)C)=C(C=C32)OC)OC
InChI
1S/C23H27ClN4O3/c1-28-8-6-15(7-9-28)13-31-22-12-19-17(11-21(22)30-3)23(26-14-25-19)27-20-10-16(29-2)4-5-18(20)24/h4-5,10-12,14-15H,6-9,13H2,1-3H3,(H,25,26,27)
InChI key
WPOXAFXHRJYEIC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZM475271 (M475271) is an orally active, potent and selective inhibitor against src family kinases src and yes (IC50 = 25 nM & 10 nM, respectively; lck/VEGFR2/EGFR/csk/FGFR1 IC50 = 0.2/0.5/0.6/7.6/∼20 μM) that effectively suppresses src-dependent cellular signaling events (26%/48% inhibition of 50 ng/mL VEGF-induced HUVEC proliferation/migration at 100 nM; 31%/72% inhibition of 10 ng/mL VEGF-induced Flk-1/Src phosphorylation in HUVECs at 300 nM) and exbihits anticancer efficacy both in cultures (70% PC-9/30% A549 proliferation inhibition at 1 μM) and in vivo (78%/100% PC-9 tumor growth suppression in mice via 10/50 mg/kg/day p.o.).
Orally active, potent and selective src and yes inhibitor with anticancer efficacy both in cultures and in mice in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA028425SAB4700828
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone CSK-04
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)