Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C90H135N23O28S · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
2019.24 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
PEP87, a highly conserved helical fragment of hemagglutinin HA2 subunit, is an inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin (HA) mediated influenza virus entry. PEP87 binds to the hemagglutinin trimer where it disrupts native tertiary structure and prevents HA function.
inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin mediated influenza virus entry
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?