Merck
SML2790
YU254403
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-{7,9-dichloro-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,9bH-cyclopenta[c]quinolin-4-yl}benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.25
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(NC2=CC(Cl)=C3)C4CCCC4C2=C3Cl)C=C1)O
InChI
1S/C19H17Cl2NO2/c20-12-8-15(21)17-13-2-1-3-14(13)18(22-16(17)9-12)10-4-6-11(7-5-10)19(23)24/h4-9,13-14,18,22H,1-3H2,(H,23,24)
InChI key
PHDZTYHPMHMZPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
YU254403 is a potent inhibitor of phosphatidylserine decarboxylases (PSD) including Plasmodium knowlesi phosphatidylserine decarboxylases (PkPSD). YU254403 potently inhibits growth of pathogenic yeast Candida albicans, and other pathogens including Aspergillus fumigatus and Fusarium solani.
potent inhibitor of phosphatidylserine decarboxylases (PSD)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)