Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
548,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCOCC4)c1cc2nc([n](c2cc1)C(COC)COC)C3=CN(C(=O)C(=C3)C)C
InChI
1S/C23H30N4O4/c1-16-11-17(13-25(2)23(16)28)22-24-20-12-18(26-7-9-31-10-8-26)5-6-21(20)27(22)19(14-29-3)15-30-4/h5-6,11-13,19H,7-10,14-15H2,1-4H3
InChI key
DDSHVVXWYKDTTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-BET bromodomain inhibitor | description A cell-permeable benzodiazepine compound that binds the tandem bromodomains of BET (bromodomain and extra terminal domain) family members BRD2 (1-473), BRD3 (1-434), and BRD4 (1-477) with high affinity. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color yellow-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?