Przejdź do
SML2937
iHAP1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, 2-Chloro-10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenothiazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
309,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1249,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
309,40 zł
Cena katalogowa364,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)C(=O)c3ccc(cc3)OC
InChI key
CSWHYHPUEDNIQY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
iHAP1 is a potent activator of protein phosphatase 2A (PP2A) that allosterically facilitates assembly and activation of PP2A holoenzyme complex consisting PPP2R1A, PPP2R5E (B56ε, regulatory), and PPP2CA subunits. iHAP1 induces dephosphorylation of MYBL2 transcription factor on Ser241, causing irreversible cell cycle arrest of leukemia and other cancer cells in prometaphase. iHAP1 exhibits significant antitumor activity and lack of toxicity in T-ALL xenograft mice models. Normal CD34+ HSPCs are appears to be resistant to iHAP1. iHAP1 does not inhibit dopamine receptor D2.
potent allosteric activator of protein phosphatase 2A (PP2A) containing regulatory subunit PPP2R5E (B56ε)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0055145M1HPA071310
description
≥98% (HPLC)
description
clone 2C1-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)