Merck
SML3149
BI8626
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BI 8626, BI-8626, N-(3-(Aminomethyl)benzyl)-8-(4-benzylpiperazin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-amine, N1-[8-[4-(Phenylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-yl]-1,3-benzenedimethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BI8626 is a selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor (IC50 = 0.9 µM by HUWE1 HECT-domain auto-ubiquitination assay; IC50 >50 µM against other HECT-domain Ub ligases tested). BI8626 inhibits the degradation of HUWE1 target proteiins, including MCL1, MIZ1, and TopBP1 (10-20 µM). BI8626 suppresses Ls174T colony formation (IC50 = 0.7 µM in 5 days) and the growth of three colon carcinoma cell lines (20 µM for 5 days; HCT116, HT29, SW480).
Selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor against HUWE1-mediated degration of target proteins.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)