Merck
SML3169
NR162
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(Cyclopentylamino)-2-(2,5-dibromo-4-methylbenzylamino)-N-(3-(2-oxooxazolidin-3-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30Br2N6O3
Masa cząsteczkowa:
610.34
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
NR162 is a potent and selective (per DiscoverX KINOMEScan) inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK (Kd = 22 nM by ITC; IC50 = 80 nM by NanoBRET) with much reduced or little potency against other kinases tested (IC50 = 3.8 μM/TYRO3, 18.2 μM/ERBB3, >20 μM/ABL1, AURKC, RPS6KA6, PIKFYVE, RPS6KA5, LRRK2, STK38L by NanoBRET).
Potent and selective inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)