Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18FN3OS
Masa cząsteczkowa:
343.42
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1C[C@H](CCC1)N2C=CN=C2C)C3=CC4=C(S3)C=CC=C4F
InChI
1S/C18H18FN3OS/c1-12-20-7-9-22(12)13-4-3-8-21(11-13)18(23)17-10-14-15(19)5-2-6-16(14)24-17/h2,5-7,9-10,13H,3-4,8,11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI key
SBZYUUGJHIROPT-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
(S)-GSK2920487A is a promising anti-leishmanial agent that potently and specifically inhibits oxidosqualene cyclase (OSC) of Leishmania donovani. (S)-GSK2920487A induces the accumulation of the 2,3-oxidosqualene, a substrate of OSC, in promastigotes and cell-free membrane preparations. It is active against axenic and intramacrophage amastigotes. Also, GSK2920487A is active against intracellular T. cruzi.
promising anti-leishmanial agent that potently and specifically inhibits oxidosqualene cyclase (OSC) of Leishmania donovani
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?