Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.43
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
CL264 is a hydrophilic molecule. CL264,an adenine analog, is a potent and selective toll-like receptor 7 (TLR7) agonist with no TLR8-stimulating potency. This bioactive small molecule belongs to the category of 9-benzyl-8-hydroxyadenine derivatives. It contains a glycine molecule attached to the benzyl group. Studies show that CL264 is capable of activating NF-κB and stimulating the secretion of IFN-α in cells that express TLR7. CL264 is commonly used at a concentration range from 2 ng/mL to 10 μg/mL for stimulating cells in cultures.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?