Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
UCSF648 (5A6-48) is a UCSF678 (5A6-78) analog with no measurable affinity toward any of the 5-HT subtypes. UCSF648 is recommended as a control compound when using UCSF678 for probing 5-HT5A-dependent activities in cultures and in vivo.
UCSF678 (5A6-78) control analog with no measurable affinity toward any of the 5-HT subtypes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description liquid, clone 5A6, Calbiochem® |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?