Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=CC=NC(NCCC3=CC=CC=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C17H23N5/c1-21-11-13-22(14-12-21)16-8-10-19-17(20-16)18-9-7-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,8,10H,7,9,11-14H2,1H3,(H,18,19,20)
InChI key
BNXNWRSVYQHTOH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive control for TP-040 a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA)
TP-040n is an inactive control for TP-040 a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?