Merck
SML3306
BAY-390
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,2R)-2-(4-Fluorophenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390, BAY390
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15F4NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
yellow to orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
InChI key
IESAJAZKMLPVIB-VXGBXAGGSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-390 is an orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor (cellular Ca++ influx IC50 in nM by FLIPR = 16/hu, 19/monkey, 63/rat, 68/guinea pig, 73/mu, 81/dog; IC50 = 5.6 µM/hTRPC5, >25 µM/human TRPV1/4, TRPC3/6, KCNK9 (TASK-3), CACNA1H (Cav3.2)) that shows in vivo efficacy in animal models of inflammatory pain (30 or 90 mg/kg mice, p.o.) and neurogenic pain (30 or 90 mg/kg rats, b.i.d. p.o.).
Oally active, potent and selective TRPA1 inhibitor with in vivo efficacy in inflammatory and neurogenic pain models.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)