Merck
SML3307
BAY-9897
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,2R)-2-(4-Fluoro-3-methoxyphenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390 inactive control, BAY 390 negative control, BAY 9897, BAY-390 inactive control, BAY-390 negative control, BAY390 inactive control, BAY390 negative control, BAY9897
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17F4NO2
Masa cząsteczkowa:
307.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
(Viscous Oil)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
(Viscous Oil)
color
yellow to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@]1([C@@H](CCCC1)NC2=CC=C(C(OC)=C2)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H17F4NO2/c1-21-11-8-9(5-6-10(11)15)19-12-4-2-3-7-13(12,20)14(16,17)18/h5-6,8,12,19-20H,2-4,7H2,1H3/t12-,13-/m1/s1
InChI key
CWRARANSONEPBZ-CHWSQXEVSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-9897 is an inactive analog of and a negative control for the orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor BAY-390 (human/rat IC50 >25 µM vs.16/63 nM using BAY-390; cellular Ca++ influx by FLIPR).
Inactive analog of and a negative control for the orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor BAY-390.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)