Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(C1=CC2=C(NC(C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C5C2C=CC5)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C22H20N2O2S/c23-27(25,26)15-11-12-21-20(13-15)17-8-4-10-19(17)22(24-21)18-9-3-6-14-5-1-2-7-16(14)18/h1-9,11-13,17,19,22,24H,10H2,(H2,23,25,26)
InChI key
SIZWDJIHABLBSP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α7nAChR positive allosteric modulator
TQS is a type-II positive allosteric modulator of α7 nAChR. TQS potentiates agonist-invoked responses, and dramatically reduces the rate of desensitization of α7 nAChR. The compound has no agonist activity alone. The EC50 for potentiation of submaximal doses of acetylcholine is 6.2µM.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?