Merck
SML3377
BG-3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, SID 124738112
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.75
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=NC=NN2C(NC3=CC=C(Cl)C=C3)=C1CC
Biochem/physiol Actions
BG-3 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of Pax2 (paired-box 2) that inhibits Pax2 transactivation ability. BG-3 inhibit the ability of Pax proteins to recruit PTIP and promote H3K4 methylation at Pax binding sites. BG-3 is not cytotoxic.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of Pax2 that inhibits Pax2 transactivation ability
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)