Merck
SML3401
NVP-LMD194
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(6-Amino-3-pyridinyl)methyl]-N′-[4-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]phenyl]urea
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cellularly active, potent, and selective inhibitor of NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase)
NVP-LMD194 is a cellularly active, potent, and selective inhibitor of NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase). NVP-LMD194 decreases the viability of A2780 and CORL23 cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)