Merck
SML3542
SGC-UBD253
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(8-Chloro-3-(2-(2-methoxybenzylamino)-2-oxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20ClN3O5
Masa cząsteczkowa:
429.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(C=CC=C1)=C1OC)CN(C(CCC(O)=O)=N2)C(C3=C2C(Cl)=CC=C3)=O
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6 (histone deacetylase 6)
SGC-UBD253 is a cell penetrant, potent and selective chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6 (histone deacetylase 6). SGC-UBD253 potently binds to HDAC6 UBD (KD = 84 nM) and inhibits the HDAC6-ISG15 interaction (EC50 = 1.9 µM).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)