Merck
SML3549
KIRA9
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3,3,3-trifluoro-N-(4-((3-(2-(piperidin-3-ylamino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2-yl)oxy)naphthalen-1-yl)propane-1-sulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27F3N6O3S
Masa cząsteczkowa:
572.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC(C=C1)=C2C(C=CC=C2)=C1OC3=NC=CC=C3C4=CC=NC(N[C@@H]5CNCCC5)=N4)(CCC(F)(F)F)=O
InChI
1S/C27H27F3N6O3S/c28-27(29,30)12-16-40(37,38)36-23-9-10-24(20-7-2-1-6-19(20)23)39-25-21(8-4-14-32-25)22-11-15-33-26(35-22)34-18-5-3-13-31-17-18/h1-2,4,6-11,14-15,18,31,36H,3,5,12-13,16-17H2,(H,33,34,35)/t18-/m0/s1
InChI key
HLEZGQAFDDCWDE-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective ATP-competitive antagonist of both the kinase and RNase activities of IRE1α
KIRA9 is a cell penetrant, potent and selective ATP-competitive antagonist of both the kinase and RNase activities of IRE1α (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1). KIRA9 suppresses destructive ER mRNA endonucleolytic decay and apoptosis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)