Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H37FN4O2
Masa cząsteczkowa:
516.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C3=C(C)C(C4=CC(OC)=C(C(N5CCCC5)=O)C(F)=C4)=CN=C3)C=C2
InChI key
WFJOMSKCDAOJBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor M4K2234.
M4K2234NC is an inactive analog of and the recommended negative control for the potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor M4K2234 (ALK1/2 IC50 >10 μM/ 5.69 μM by cellular NanoBRET assays; IC50 = 83 nM/13 nM using M4K2234).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?