Przejdź do
SML3635
AGX51
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
AGX 51, AGX-51, N-[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(2-methoxyphenyl)propyl]-N-(phenylmethyl)propenamide, N-[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(2-methoxyphenyl)propyl]-N-benzylpropanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AGX51 is an antagonist that blocks transcriptional regulators ID1-4 from binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor E47, causing ubiquitin-mediated degradation of IDs (10-40 μM for 2-48h; HCT116). AGX51 reduces cell viability, G0/G1 growth arrest, and a reduction in cyclin D1 levels in cultures (5-40 μM for 4-24h; HUVEC and HCT116) and suppresses ocular neovascularization in mouse models of age-related macular degeneration (AMD) and retinopathy of prematurity (ROP) in vivo (500 μg/mouse via twice daily i.p. or 1-30 μg/eye via intravitreal injection immediately and 7 days after rupture of Bruch’s membrane).
Antagonist that blocks transcriptional regulators ID1-4 from binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor E47, causing ubiquitin-mediated ID degradation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915238
description
≥98% (HPLC)
description
Umicore
form
oil
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
, colorless to light yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)