Merck
SML3640
GS-6201
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Ethyl-3,9-dihydro-1-propyl-8-[1-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1H-purine-2,6-dione, 3-ethyl-1-propyl-8-[1-(3-trifluoromethylbenzyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3,7-dihydropurine-2,6-dione, CVT 6883, CVT-6883
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21F3N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
GS-6201 (CVT-6883) is a potent and selective A2B adenosine receptor (A2BAdoR) antagonist. GS-6201 reduces caspase-1 activity in the heart and leads to a more favorable cardiac remodeling in a mouse model of non-reperfused myocardial infarction. Also GS-6201 attenuated vascular remodeling and hypertension in mouse model.
Potent and selective A2B adenosine receptor (A2BAdoR) antagonist
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)