Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCNc3ccc(cc3)Nc4ccncc4)cccc2
InChI key
CEGSUKYESLWKJP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of the E3 ligase human double minute-2 (HDM2); cholesterol transport inhibitor
JNJ-26854165 (serdemetan) is an inhibitor of the E3 ligase human double minute-2 (HDM2) that inhibits cell proliferation and induces apoptosis in models of acute myeloid and lymphoid leukemias, and solid tumors. Also JNJ-26854165 inhibits cholesterol transport. JNJ-26854165 appears to stimulate cholesterol regulatory genes, but simultaneously inhibits cholesterol transport.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?