Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 490,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1Cl)NC2=CC=C3OC(C4=CC=C(C=C4)CC)=NC3=C2
InChI
1S/C22H16ClN3O4/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)22-25-19-11-15(7-10-20(19)30-22)24-21(27)17-12-16(26(28)29)8-9-18(17)23/h3-12H,2H2,1H3,(H,24,27)
InChI key
WFEBALYYDASKIV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-4931 is a potent and selective covalent PPARγ inverse agonist (IC50 = 0.17 nM, max inhibition = 94% by cell-based reporter assays) that induces interactions between the PPARγ ligand-binding domain (LBD) and the corepressor NCOR2 (EC50 = 5.8 nM, Emax = 619% by TR-FRET). BAY-4931 exhibits anti-proliferation efficacy against PPARγ-dependent growth in cultures (UM-UC9 IC50 = 3.4 nM, max inhibition = 79%).
Potent and selective covalent PPARγ inverse agonist with anti-proliferation efficacy against PPARγ-dependent growth in cultures.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form oil |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color yellow to orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?