Merck
SML3822
SA-15-P
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.48
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II (MHCII) and fibrinogen-like protein 1 (FGL1).
SA-15-P is a LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II and fibrinogen-like protein 1 by cell-free (MHCII IC50 = 4.21 μM & FGL1 IC50 = 6.52 μM) and cell-based binding assays (IC50 ~15 μM against 150 ng/mL or 1.5 nM FGL1-hFc binding to stable LAG-3-expressing CHO-K1 cell line).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)