Przejdź do zawartości
Merck

SML3866

SCR2682

≥98% (HPLC)

Synonim(y):

N-[4-(2-Bromo-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)-2,6-dimethylphenyl]-3,3-dimethylbutanamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27BrN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.42
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

color

white to beige

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)

storage temp.

room temp

Biochem/physiol Actions

Potent and selective opener of neuronal Kv7/KCNQ/M-channels that activates the native M-current in rat hippocampal or cortical neurons
SCR2682 is potent and selective opener of neuronal Kv7/KCNQ/M-channels that activates the native M-current in rat hippocampal or cortical neurons. It reverses epileptic seizures in rodents. SCR2682 relieves mechanical allodynia and thermal hyperalgesia in rat models of pain.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów