Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable and potent inhibitor of ubiquitin specific peptidase 22 (USP22) that exhibits anticancer activity.
Usp22i-S02 is a cell-permeable benzimidazoisoquinoline-carbonitrile analog that is shown to reversibly occupy USP22 (ubiquitin specific peptidase 22) catalytic domain and suppress its functions. Usp22i-S02 arrests Usp22-mediated Foxp3 deubiquitination in iTREG cells in a time and dose-dependent manner. Usp22i-S02 administration enhances antitumor immunity with low toxicity in LLC1-challenged mice (20 mg/kg) and reduces tumor burden in a Treg-specific manner. immunity with low toxicity in LLC1-challenged mice (20 mg/kg) and reduces tumor burden in a Treg-specific manner.
Usp22i-S02 is a cell-permeable benzimidazoisoquinoline-carbonitrile analog that is shown to reversibly occupy USP22 (ubiquitin specific peptidase 22) catalytic domain and suppress its functions. Usp22i-S02 arrests Usp22-mediated Foxp3 deubiquitination in iTREG cells in a time and dose-dependent manner. Usp22i-S02 administration enhances antitumor immunity with low toxicity in LLC1-challenged mice (20 mg/kg) and reduces tumor burden in a Treg-specific manner. immunity with low toxicity in LLC1-challenged mice (20 mg/kg) and reduces tumor burden in a Treg-specific manner.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?