Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells
Tyramide alkyne (Alkyne-phenol 1) is a cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells. Tyramide alkyne enable biotin-independent detection of labeled proteins.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?