Merck
SML3920
Q275
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(2-Hydroxyphenyl)amino]-5-(2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene)-4(5H)-thiazolone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent, bacterial specific allosteric inhibitor of mitochondrial heme-copper oxidase (HCO).
Q275 is a potent, bacterial specific allosteric inhibitor of mitochondrial heme-copper oxidase (HCO). Q275 is an effective antibiotic against ceftriaxone-resistant Neisseria gonorrhoeae. Q275 does not affect the cellular respiration of mammalian cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)