Merck
SML3940
KNX-002
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropyl]-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-4-methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C(C2(CC2)NCC3=CNN=C3C4=CC=CS4)C=C1
InChI
1S/C18H19N3OS/c1-22-15-6-4-14(5-7-15)18(8-9-18)19-11-13-12-20-21-17(13)16-3-2-10-23-16/h2-7,10,12,19H,8-9,11H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
CXRMCTBDMZVPNE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective inhibitor of Plasmodium falciparum myosin A (PfMyoA) and Toxoplasma gondii myosin A (TgMyoA).
KNX-002 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of Plasmodium falciparum myosin A (PfMyoA) and Toxoplasma gondii myosin A (TgMyoA) that has no or little effect on the vertebrate myosins tested. KNX-002 obstructs efficient ATP hydrolysis thus inhibiting motor activity. KNX-002 inhibits parasite motility and growth.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)