Merck
SML3941
DUB-IN-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-Benzyloxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, 9-Phenylmethoxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, DUB Inhibitor 1, DUBs Inhibitor 1, DUBs-IN-1, Deubiquitinase Inhibitor 1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H11N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.33
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUB-IN-1 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 850 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUB-IN-1 inhibits the proliferation (200-800 nM for 24 or 48h; LN229, U87MG, and T98G cells), invasion (500-800 nM for 48 or 96h; LN229 and T98G cells), and stemness (500-800 nM for 7 or 14 days; LN229 and T98G cells) in GBM cultures.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)